Learn More
2-Amino-4-metoxipiridina, TRC
Código de producto. 30328019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
30328019 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 30328019 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6119952G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-methoxypyridine
CAS 10201-73-7
Fórmula molecular C6H8N2O
Cantidad 2 g
Sinónimo (4-Methoxypyridin-2-yl)amine, 4-(Methyloxy)-2-pyridinamine, 4-Methoxy-2-aminopyridine, 4-Methoxypyridin-2-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2O/c1-9-5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
SMILES COc1ccnc(N)c1
Nombre IUPAC 4-metoxipiridin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 124.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.0637
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.