Learn More
2-Amino-4-metoxipiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4-methoxypyridine |
| CAS | 10201-73-7 |
| Fórmula molecular | C6H8N2O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (4-Methoxypyridin-2-yl)amine, 4-(Methyloxy)-2-pyridinamine, 4-Methoxy-2-aminopyridine, 4-Methoxypyridin-2-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2O/c1-9-5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8) |
| SMILES | COc1ccnc(N)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-metoxipiridin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 124.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.0637 |