Learn More
2-Amino-4-metoxibenzotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397726 1 g 1 g
11307736 5 g 5 g
11317736 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11397726 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11358.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5464-79-9 | C8H8N2OS | 180.225 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5464-79-9
Fórmula molecular C8H8N2OS
Peso molecular (g/mol) 180.225
Número MDL MFCD00005792
Clave InChI YEBCRAVYUWNFQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-methoxybenzothiazole, 4-methoxy-2-aminobenzothiazole, 2-benzothiazolamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzo d thiazol-2-amine, 2-amino-4-methoxy-benzothiazole, benzothiazole, 2-amino-4-methoxy, 4-methoxy-benzothiazol-2-ylamine, 4-methoxybenzothiazol-2-ylamine, 4-methoxybenzothiazole-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 4-methoxy-9ci
PubChem CID 21622
Nombre IUPAC 4-metoxi-1,3-bencitiazol-2-amina
SMILES COC1=C2C(=CC=C1)SC(=N2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-methoxybenzothiazole
Punto de fusión 153°C to 159°C
Cantidad 1 g
Beilstein 141363
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.23
Porcentaje de pureza 97%