Learn More
Ácido 2-amino-4-metoxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 4294-95-5 |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Amino-4-methoxybenzoic Acid, NSC 517873 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | COc1ccc(C(=O)O)c(N)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-4-metoxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 167.162 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.058 |