Learn More
Ácido 2-amino-4-metoxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15415037 1 g 1 g
15425037 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32319.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4294-95-5 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4294-95-5
Fórmula molecular C8H9NO3
Peso molecular (g/mol) 167.164
Número MDL MFCD00667729
Clave InChI HHNWXQCVWVVVQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxyanthranilic acid, 2-amino-4-methoxy-benzoic acid, 2-amino-p-anisic acid, benzoic acid, 2-amino-4-methoxy, 3-amino-4-carboxyanisole, 2-carboxy-5-methoxyaniline, 4-methoxyanthranilicacid, 2-amine-4-methoxybenzoic acid, pubchem11856, acmc-1aerh
PubChem CID 351010
Nombre IUPAC ácido 2-amino-4-metoxibenzoico
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-methoxybenzoic acid
Punto de fusión ∽171°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.16
Porcentaje de pureza 98%