Learn More
2-Amino-4-metoxi-3-nitropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4-methoxy-3-nitropyridine |
| CAS | 84487-08-1 |
| Fórmula molecular | C6 H7 N3 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Methoxy-3-nitro-2-pyridinamine, 2-Amino-4-methoxy-3-nitropyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7N3O3/c1-12-4-2-3-8-6(7)5(4)9(10)11/h2-3H,1H3,(H2,7,8) |
| SMILES | COc1ccnc(N)c1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-metoxi-3-nitropiridin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 169.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0487 |