Learn More
2-Amino-4-isopropilamino-6-clorotriazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Atrazine-desethyl |
| CAS | 6190-65-4 |
| Fórmula molecular | C6 H10 Cl N5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N-(1-methylethyl)- (9CI), s-Triazine, 2-amino-4-chloro-6-(isopropylamino)- (6CI,7CI,8CI), 6-Chloro-N2-(1-methylethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-Amino-4-chloro-6-(isopropylamino)-s-triazine, 2-Chloro-4-amino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine, 2-Chloro-4-amino-6-isopropylamino-s-triazine, 2-Chloro-4-isopropylamino-6-amino-s-triazine, 2-Isopropylamino-4-amino-6-chloro-1,3,5-triazine, 6-Amino-2-chloro-4-isopropylamino-s-triazine, Atrazine-desethyl, DEA, Deethylatratone, Deethylatrazine, Desethylatrazine, G 30033, N-Deethylatrazine, s-Chloroaminoisopropylaminotriazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10ClN5/c1-3(2)9-6-11-4(7)10-5(8)12-6/h3H,1-2H3,(H3,8,9,10,11,12) |
| SMILES | CC(C)Nc1nc(N)nc(Cl)n1 |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-2-N-propan-2-il-1,3,5-triazina-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 187.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.0625 |