Learn More
Clorhidrato de 2-amino-4-imino-2-tiazolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397605 25 g 25 g
11387605 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397605 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05844.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 36518-76-0 | C3H6ClN3S | 151.612 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36518-76-0
Fórmula molecular C3H6ClN3S
Peso molecular (g/mol) 151.612
Número MDL MFCD00012721
Clave InChI ANDLBJXZBLTCDP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-imino-2-thiazoline hydrochloride, 2,4-diiminothiazolidine hydrochloride, 2-imino-2,5-dihydrothiazol-4-amine hydrochloride, 2-imino-5h-1,3-thiazol-4-amine hydrochloride, 4-imino-5h-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride, acmc-1aeug, 4-imino-1,3-thiazoline-2-ylamine, chloride, 4-imino-4,5-dihydrothiazol-2-amine hydrochloride
PubChem CID 2723857
Nombre IUPAC 2-imino-5H-1,3-tiazol-4-amina; clorhidrato
SMILES C1C(=NC(=N)S1)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-imino-2-thiazoline hydrochloride
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Beilstein 5109728
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.62
Porcentaje de pureza 99%