Learn More
Hidrato de 2-amino 4-hidroxiquinolina, 97 %, ca. de agua 10 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11373356 1 g 1 g
11383356 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11373356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12760.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 42712-64-1 | C9H8N2O | 160.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42712-64-1
Fórmula molecular C9H8N2O
Peso molecular (g/mol) 160.18
Número MDL MFCD00052386
Clave InChI LWGUCIXHBVVATR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminoquinolin-4-ol, 4-quinolinol, 2-amino, 2-amino-4-hydroxyquinoline, 2-aminoquinolin-4 1h-one, 2-amino-4-1h-quinolinone, 2-amino-quinolin-4-ol, 2-amino-4 1h-quinolinone, 4 1h-quinolinone, 2-amino, 2-?aminoquinolin-?4-?ol, aminoquinolinol
PubChem CID 594793
Nombre IUPAC 2-amino-1,4-dihydroquinolin-4-one
SMILES NC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-hydroxyquinoline hydrate
Punto de fusión ∽298°C (decomposition)
Notas del porcentaje del ensayo agua ≈10 %
Cantidad 1 g
Beilstein 124785
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.18 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%