Learn More
2-Amino-4-hidroxipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462219 5 g 5 g
15452219 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462219 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64836.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 33631-05-9 | C5H6N2O | 110.116 g/mol
Employed as an important intermediate for raw material for organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un importante intermedio y se utiliza como materia prima en los sectores de la síntesis orgánica, los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33631-05-9
Fórmula molecular C5H6N2O
Peso molecular (g/mol) 110.116
Número MDL MFCD04114161
Clave InChI HQNIMNQVKVPZES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-hydroxypyridine, 2-aminopyridin-4-ol, 2-amino-4-pyridinol, 4-pyridinol, 2-amino, 2-amino-pyridin-4-ol, zlchem 31, pubchem6677, acmc-1acz5, 4-hydroxypyridine-2-amine, 2-aminopyridin-4 1h-one
PubChem CID 820936
Nombre IUPAC 2-amino-1H-piridin-4-ona
SMILES C1=CNC(=CC1=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-hydroxypyridine
Color Amarillo
Cantidad 5 g
Beilstein 385930
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido