Learn More
Clorhidrato de 2-amino-4'-hidroxiacetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4'-hydroxyacetophenone hydrochloride |
| CAS | 19745-72-3 |
| Fórmula molecular | C8H9NO2 . HCl |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Amino-1-(4-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride, 2-Amino-4'-Hydroxyacetophenone Hydrochloride, ?-Amino-4-hydroxyacetophenone Hydrochloride, ?-Amino-p-hydroxyacetophenone Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO2.ClH/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6;/h1-4,10H,5,9H2;1H |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(C=C1)O)CN.Cl |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 2-amino-1-(4-hidroxifenil)etan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 187.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.04 |