Learn More
2-Amino-4-hidroxi-6-(trifluorometil)pirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478447 5 g 5 g
11468447 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11478447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18533.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1513-69-5 | C5H4F3N3O | 179.102 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1513-69-5
Fórmula molecular C5H4F3N3O
Peso molecular (g/mol) 179.102
Número MDL MFCD00068093
Clave InChI ZEPSVMLZBXDPGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-hydroxy-6-trifluoromethyl pyrimidine, 2-amino-6-trifluoromethyl pyrimidin-4-ol, 2-amino-6-trifluoromethyl-pyrimidin-4-ol, 2-amino-6-trifluoromethyl-1h-pyrimidin-4-one, 2-amino-4-hydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine, 2-amino-4-hydroxy-6-trifluoromethyl-pyrimidine, 4 1h-pyrimidinone, 2-amino-6-trifluoromethyl, pubchem6976, acmc-1bvtd, maybridge1_007193
PubChem CID 233891
Nombre IUPAC 2-Amino-6-(trifluorometil)-1H-pirimidina-4-ona
SMILES C1=C(NC(=NC1=O)N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Punto de fusión 288°C to 292°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3608100
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.1
Porcentaje de pureza 97%