Learn More
2-Amino-4-hidroxi-6-metilpirimidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10549790 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10549790 100 g Frasco de plástico 100 g
10224560 25 g Frasco de plástico 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10549790 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103831000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3977-29-5 | C5H7N3O | 125.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3977-29-5
Fórmula molecular C5H7N3O
Peso molecular (g/mol) 125.13
Número MDL MFCD00006095
Clave InChI KWXIPEYKZKIAKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine, 2-amino-6-methylpyrimidin-4-ol, 6-methylisocytosine, mecytosine, 2-amino-6-methylpyrimidin-4 3h-one, superacil, superacyl, 4-methylisocytosine, 2-amino-6-hydroxy-4-methylpyrimidine, 2-amino-6-methyl-4-pyrimidinol
PubChem CID 1532
ChEBI CHEBI:58959
Nombre IUPAC 2-amino-6-metil-1H-pirimidin-4-ona
SMILES CC1=CC(=O)N=C(N1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco a crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 24, 343
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo