Learn More
2-Amino-4-hidroxi-6-metilpirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450458 50 g 50 g
11460458 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450458 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24604.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3977-29-5 | C5H7N3O | 125.131 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3977-29-5
Fórmula molecular C5H7N3O
Peso molecular (g/mol) 125.131
Número MDL MFCD00006095
Clave InChI KWXIPEYKZKIAKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine, 2-amino-6-methylpyrimidin-4-ol, 6-methylisocytosine, mecytosine, 2-amino-6-methylpyrimidin-4 3h-one, superacil, superacyl, 4-methylisocytosine, 2-amino-6-hydroxy-4-methylpyrimidine, 2-amino-6-methyl-4-pyrimidinol
PubChem CID 1532
ChEBI CHEBI:58959
Nombre IUPAC 2-amino-6-metil-1H-pirimidin-4-ona
SMILES CC1=CC(=O)N=C(N1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
Punto de fusión ∼305°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Beilstein 3531
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.13
Porcentaje de pureza 98%