Learn More
2-Amino-4-hidroxi-5,6-dimetilpirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11305737
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11305737 1 g 1 g
11395727 5 g 5 g
11315737 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11305737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043432.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3977-23-9
Fórmula molecular C6H9N3O
Peso molecular (g/mol) 139.158
Número MDL MFCD00023258
Clave InChI APWRLAZEMYLHKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5,6-dimethylpyrimidin-4-ol, 2-amino-5,6-dimethyl-4-hydroxypyrimidine, 2-amino-5,6-dimethylpyrimidin-4 3h-one, 2-amino-5,6-dimethyl-4-pyrimidinol, 2-amino-5,6-dimethyl-4 3h-pyrimidinone, 2-amino-5,6-dimethylpyrimidin-4 1h-one, 2-amino-5,6-dimethyl-3h-pyrimidin-4-one, aminodimethylpyrimidinol, acmc-1cpts, 4 1h-pyrimidinone, 2-amino-5,6-dimethyl
PubChem CID 77600
Nombre IUPAC 2-amino-5,6-dimetil-1H-pirimidin-4-ona
SMILES CC1=C(NC(=NC1=O)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-hydroxy-5,6-dimethylpyrimidine
Punto de fusión 316°C to 318°C (decomposition)
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo