Learn More
2-Amino-4-fluoropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15411339 5 g 5 g
15421339 250 mg 250 miligramos
15401339 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15411339 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64233.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 944401-77-8 | C5H5FN2 | 112.11 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica agroquímica, farmacéutica y en el sector de los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 944401-77-8
Fórmula molecular C5H5FN2
Peso molecular (g/mol) 112.11
Número MDL MFCD09260906
Clave InChI WCCFLOQQACDOAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-fluoropyridine, 4-fluoro-2-pyridinamine, 4-fluoro-2-pyridylamine, 4-fluoro-pyridin-2-ylamine, 4-fluoro-2-pyridineamine, amino-4-fluoropyridine, pubchem19911, acmc-209rrv, 2-pyridinamine,4-fluoro, 4-fluoro-pyridin-2-amine
PubChem CID 18327808
Nombre IUPAC 4-fluoropiridin-2-amina
SMILES NC1=NC=CC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-fluoropyridine
Color Amarillo
Cantidad 5 g
Beilstein 15519014
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido