Learn More
2-Amino-4-fluorofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11396539 1 g 1 g
11306549 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396539 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26165.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 399-97-3 | C6H6FNO | 127.118 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 399-97-3
Fórmula molecular C6H6FNO
Peso molecular (g/mol) 127.118
Número MDL MFCD00077451
Clave InChI ULDFRPKVIZMKJG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735917
Nombre IUPAC 2-amino-4-fluorofenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-fluorophenol
Punto de fusión 138°C to 141°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-fluoro-2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino-4-fluoro, 2-amino-4-fluoro-phenol, 4-fluoro-2-aminophenol, zlchem 493, pubchem2825, acmc-1ah2l, phenol,2-amino-4-fluoro, 2-amino-4-fluorophenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.12
Porcentaje de pureza 97%