Learn More
2-Amino-4'-fluorobenzofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4'-fluorobenzophenone |
| CAS | 3800-06-4 |
| Fórmula molecular | C13H10FNO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (2-Aminophenyl)(4-fluorophenyl)methanone, 2-Aminophenyl 4-Fluorophenyl Ketone, o-(p-Fluorobenzoyl)aniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10FNO/c14-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)15/h1-8H,15H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1C(=O)c2ccc(F)cc2 |
| Nombre IUPAC | (2-aminofenil)-(4-fluorofenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 215.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.0746 |