Learn More
Ácido 2-amino-4-fluorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424987 1 g 1 g
11434987 0.25 g 0.25 g
11359689 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21907.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 446-32-2 | C7H6FNO2 | 155.128 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 446-32-2
Fórmula molecular C7H6FNO2
Peso molecular (g/mol) 155.128
Número MDL MFCD00075553
Clave InChI LGPVTNAJFDUWLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoroanthranilic acid, 2-amino-4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-4-fluoro, 2-amino-4-fluoro benzoic acid, 2-amino-4-fluorobenzoicacid, fa0, pubchem1323, amino-4-fluorobenzoic acid, acmc-209jz7, 2-amino-4fluorobenzoic acid
PubChem CID 2724967
Nombre IUPAC ácido 2-amino-4-fluorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
Punto de fusión 192°C to 196°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2803665
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.13
Porcentaje de pureza 98%