Learn More
Ácido 2-amino-4-fluorobenzoico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10581544 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10581544 10 g 10 g
10461101 2.5 g 2.50 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10581544 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 293020100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 446-32-2 | C7H6FNO2 | 155.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 446-32-2
Fórmula molecular C7H6FNO2
Peso molecular (g/mol) 155.13
Número MDL MFCD00075553
Clave InChI LGPVTNAJFDUWLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoroanthranilic acid, 2-amino-4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-4-fluoro, 2-amino-4-fluoro benzoic acid, 2-amino-4-fluorobenzoicacid, fa0, pubchem1323, amino-4-fluorobenzoic acid, acmc-209jz7, 2-amino-4fluorobenzoic acid
PubChem CID 2724967
Nombre IUPAC ácido 2-amino-4-fluorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 188.0°C to 196.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H3(F)COOH
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.13
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.