Learn More
Éster de pinacol del ácido 2-amino-4-fluorobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15467506 250 mg 250 miligramos
15457506 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467506 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62511.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1309982-16-8 | C12H17BFNO2 | 237.081 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309982-16-8
Fórmula molecular C12H17BFNO2
Peso molecular (g/mol) 237.081
Clave InChI URCVTWMYLLPYQY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylamine, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine, 2-amino-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-amino-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 5-fluoro-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl aniline, benzenamine, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 46864093
Nombre IUPAC 5-fluoro-2-(4,4,5,5-tetrametil1,3,2-dioxaborolan-2-il)anilina
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.08
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido