Learn More
Ácido 2-amino-4-fluoro-5-nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4-fluoro-5-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 1194097-41-0 |
| Fórmula molecular | C7H5N2O4F |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Afatinib Impurity 72 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5FN2O4/c8-4-2-5(9)3(7(11)12)1-6(4)10(13)14/h1-2H,9H2,(H,11,12) |
| SMILES | C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])F)N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-4-fluoro-5-nitrobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 200.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.0233 |