Learn More
Ácido 2-amino-4-fluoro-3-metilbenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-amino-4-fluoro-3-methylbenzoic acid |
| CAS | 129833-28-9 |
| Fórmula molecular | C8H8NO2F |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8FNO2/c1-4-6(9)3-2-5(7(4)10)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | Cc1c(N)c(ccc1F)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-4-fluoro-3-metilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 169.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0539 |