Learn More
2-Amino-4-etilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463028 10 g 10 g
11453028 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11463028 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18754.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 33252-32-3 | C7H11N2 | 123.18 g/mol
2-Amino-4-ethylpyridine is used as a precursor to prepare 1-ethyl-3-[5-(7-ethyl-imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-2-hydroxy-phenyl]-urea. It is also used as an intermediate in organic synthesis. It is considered as an analogue of pirlimycin, which acts as an antibiotic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-amino-4-etilpiridina se usa como precursor para preparar 1-etil-3-[5-(7-etil-imidazo[1,2-a]piridina-2-il)-2-hidroxi-fenil]-urea. También se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica. Se considera un análogo de la pirlimicina, que actúa como antibiótico.
Solubilidad
Soluble en agua, hexano, acetato de etilo y éter metil terbutílico.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33252-32-3
Fórmula molecular C7H11N2
Peso molecular (g/mol) 123.18
Número MDL MFCD00129025
Clave InChI SJWHILBZPGQBJE-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 2-amino-4-ethylpyridine, 4-ethyl-pyridin-2-ylamine, 4-ethyl-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 4-ethyl, chembl62077, pubchem7108, 4-ethyl-2-pyridylamine, 4-ethyl-2-aminopyridine, acmc-20ao52
PubChem CID 118425
Nombre IUPAC 4-Etilpiridina-2-amina
SMILES CCC1=CC=[NH+]C(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-ethylpyridine
Punto de fusión 65°C to 69°C
Cantidad 10 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Soluble in water,hexane,ethyl acetate and methyl tert-butyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 97%