Learn More
2-Amino-4-cianopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389825 25 g 25 g
11369825 1 g 1 g
11379825 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11389825 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19841.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 42182-27-4 | C6H5N3 | 119.127 g/mol
2-Amino-4-cyanopyridine is used in the treatment of central nervous system (CNS) disorders and as a mGluR2 antagonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-amino-4-cianopiridina se utiliza en el tratamiento de los trastornos del sistema nervioso central (SNC) y como antagonista de mGluR2.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42182-27-4
Fórmula molecular C6H5N3
Peso molecular (g/mol) 119.127
Número MDL MFCD03791310
Clave InChI GEEAYLFEIFJFGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-cyanopyridine, 2-aminoisonicotinonitrile, 2-amino-isonicotinonitrile, pubchem7664, 4-cyanopyridin-2-amine, 4-cyano-2-aminopyridine, acmc-1art6, 2-amino-4-cyano-pyridine, ksc490s3f, 4-cyano-2-pyridinamine
PubChem CID 7015524
Nombre IUPAC 2-aminopiridina-4-carbonitrilo
SMILES C1=CN=C(C=C1C#N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-cyanopyridine
Punto de fusión 148°C to 152°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 386393
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.13
Porcentaje de pureza 97%