Learn More
Ácido 2-amino-4-cianobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-amino-4-cyanobenzoic acid |
| CAS | 64630-00-8 |
| Fórmula molecular | C8H6N2O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6N2O2/c9-4-5-1-2-6(8(11)12)7(10)3-5/h1-3H,10H2,(H,11,12) |
| SMILES | Nc1cc(ccc1C(=O)O)C#N |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-4-cianobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 162.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0429 |