Learn More
2-amino-4-ciano-fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4-cyano-phenol |
| CAS | 14543-43-2 |
| Fórmula molecular | C7H6N2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N2O/c8-4-5-1-2-7(10)6(9)3-5/h1-3,10H,9H2 |
| SMILES | Nc1cc(ccc1O)C#N |
| Nombre IUPAC | 3-amino-4-hidroxibenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 134.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.048 |