Learn More
2-Amino-4-ciano-5-imidazolcarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4-cyano-5-imidazolecarboxamide |
| CAS | 125815-68-1 |
| Fórmula molecular | C5 H5 N5 O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5N5O/c6-1-2-3(4(7)11)10-5(8)9-2/h(H2,7,11)(H3,8,9,10) |
| SMILES | NC(=O)c1[nH]c(N)nc1C#N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-4-ciano-1H-imidazol-5-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 151.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0494 |