Learn More
2-Amino-4-clorotiofenol, 96 %, ACROS Organics™
Código de producto. 13458678 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13458678 25 g 25 g
13448678 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13458678 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449590250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1004-00-8
Fórmula molecular C6H6ClNS
Peso molecular (g/mol) 159.64
Clave InChI NGIRMPARLVGMPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-chlorothiophenol, 2-amino-4-chlorobenzene-1-thiol, 2-amino-4-chloro-benzenethiol, benzenethiol, 2-amino-4-chloro, 4-chloro-2-aminothiophenol, 5-chloro-2-mercaptoaniline, 2-amino-4-chloro thiophenol, 5-chloro-2-mercaptoaniline hydrochloride, benzenethiol, 2-amino-4-chloro-, hydrochloride, pubchem5427
PubChem CID 12000
Nombre IUPAC 2-amino-4-clorobencenotiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)N)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-chlorothiophenol
Punto de fusión 56.0°C to 61.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H3(Cl)SH
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.64
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-4-chlorothiophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C