Learn More
2-Amino-4-clorotiofenol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11471657 5 g 5 g
11481657 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11471657 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B25640.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1004-00-8 | C6H6ClNS | 159.631 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1004-00-8
Fórmula molecular C6H6ClNS
Peso molecular (g/mol) 159.631
Número MDL MFCD00792528
Clave InChI NGIRMPARLVGMPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-chlorothiophenol, 2-amino-4-chlorobenzene-1-thiol, 2-amino-4-chloro-benzenethiol, benzenethiol, 2-amino-4-chloro, 4-chloro-2-aminothiophenol, 5-chloro-2-mercaptoaniline, 2-amino-4-chloro thiophenol, 5-chloro-2-mercaptoaniline hydrochloride, benzenethiol, 2-amino-4-chloro-, hydrochloride, pubchem5427
PubChem CID 12000
Nombre IUPAC 2-amino-4-clorobencenotiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)N)S
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-chlorothiophenol
Punto de fusión 52°C to 59°C
Olor Unpleasant
Cantidad 5 g
Número UN UN1759
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.64
Porcentaje de pureza 96%