Learn More
2-Amino-4-cloropirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15471118 5 g 5 g
15481118 250 mg 250 miligramos
15461118 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15471118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55007.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3993-78-0 | C4H4ClN3 | 129.547 g/mol
2-Amino-4-chloropyrimidine is a substrate used in a palladium-catalyzed cyanation with zinc(II) cyanide. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-amino-4-cloropirimidina es un sustrato que se utiliza en la cianación catalizada por paladio con cianuro de zinc(II). También es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar con refrigeración. Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3993-78-0
Fórmula molecular C4H4ClN3
Peso molecular (g/mol) 129.547
Número MDL MFCD00038021
Clave InChI DBGFGNCFYUNXLD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-chloropyrimidine, 2-amine-4-chloropyrimidine, 2-pyrimidinamine, 4-chloro, 4-chloro-2-pyrimidinamine, 4-chloro-2-aminopyrimidine, 4-chloropyrimidine-2-amine, 4-chloro-pyrimidin-2-ylamine, 4-chloropyrimidine-2-ylamine, 2-amino-6-chloropyrimidine, 4-chloro-2-pyrimidineamine
PubChem CID 223332
Nombre IUPAC 4-cloropirimidin-2-amina
SMILES C1=CN=C(N=C1Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-chloropyrimidine
Punto de fusión 155°C to 160°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.55
Porcentaje de pureza 98%