Learn More
2-Amino-4-cloropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4-chloropyridine |
| CAS | 19798-80-2 |
| Fórmula molecular | C5 H5 Cl N2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Edoxaban Impurity 39 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5ClN2/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H,(H2,7,8) |
| SMILES | Nc1cc(Cl)ccn1 |
| Nombre IUPAC | 4-cloropiridin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 128.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0141 |