Learn More
2-Amino-4-cloropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455348 25 g 25 g
15445348 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455348 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59130.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19798-80-2 | C5H6ClN2 | 129.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19798-80-2
Fórmula molecular C5H6ClN2
Peso molecular (g/mol) 129.57
Número MDL MFCD04113820
Clave InChI RQMWVVBHJMUJNZ-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 2-amino-4-chloropyridine, 4-chloro-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 4-chloro, 4-chloro-2-pyridinamine, 4-chloro-2-pyridylamine, 2-amino-4-chloro pyridine, 4-chloro-2-pyridinylamine, 2-amino-4-chloro-pyridine, 4-chloro-2-aminopyridine, 4-chlorpyridin-2-amin
PubChem CID 581866
Nombre IUPAC 4-cloropiridin-2-amina
SMILES NC1=CC(Cl)=CC=[NH+]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-chloropyridine
Punto de fusión 129°C to 133°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.56
Porcentaje de pureza 97%