Learn More
2-Amino-4-clorofenol, TRC
Código de producto. 17944345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17944345 50 g 50 g
17914095 100 g 100 g
17914815 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17944345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60327550G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-85-2
Fórmula molecular C6 H6 Cl N O
Peso molecular (g/mol) 143.57
Sinónimo 2-Amino-4-chlorophenol, 1-Amino-2-hydroxy-5-chlorobenzene, 1-Hydroxy-2-amino-4-chlorobenzene, 2-Hydroxy-5-chloroaniline, 4-Chloro-2-aminophenol, 4-Chloro-o-aminophenol, 5-Chloro-2-hydroxyaniline, C.I. 76525, C.I. Oxidation Base 18, Fouramine PY, NSC 247814, o-Amino-p-chlorophenol, p-Chloro-o-aminophenol
Nombre IUPAC 2-amino-4-clorofenol
SMILES Nc1cc(Cl)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-chlorophenol
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6ClNO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H,8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.0138