Learn More
2-Amino-4-clorobenzotrifluoruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4-chlorobenzotrifluoride |
| CAS | 445-14-7 |
| Fórmula molecular | C7H5ClF3N |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzenamine, 2-(Trifluoromethyl)-5-chloroaniline, 5-Chloro-2-trifluoromethylaniline, 5-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 5-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-benzenamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5ClF3N/c8-4-1-2-5(6(12)3-4)7(9,10)11/h1-3H,12H2 |
| SMILES | Nc1cc(Cl)ccc1C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-2-(trifluorometil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 195.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.0063 |