Learn More
Hidrobromuro de 2-amino-4-clorobenzotiazol, 97 %
Código de producto. 15448839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15448839 5 g 5 g
15458839 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448839 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05440.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27058-83-9
Fórmula molecular C7H6BrClN2S
Peso molecular (g/mol) 265.55
Número MDL MFCD00035186
Clave InChI DXXACNSRSDYMOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-chlorobenzothiazole hydrobromide, 4-chlorobenzo d thiazol-2-amine hydrobromide, 4-chlorobenzothiazol-2-amine monohydrobromide, benzothiazole, 2-amino-4-chloro-, hydrobromide, 2-benzothiazolamine, 4-chloro-, monohydrobromide, 2-benzothiazolamine, 4-chloro-hydrobromide, 4-chlorobenzothiazole-2-ylamine, bromide, c7h5cln2s.hbr, acmc-20ao53, 2-amino-4-chlorobenzothiazole hbr
PubChem CID 198064
Nombre IUPAC 4-cloro-1,3-benzotiazol-2-amina; hidrobromuro
SMILES [H+].[Br-].NC1=NC2=C(Cl)C=CC=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-chlorobenzothiazole hydrobromide
Punto de fusión 240°C to 242°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.57
Porcentaje de pureza 97%