Learn More
2-amino-4-clorobenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15234258 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15234258 10 g 10 g
15244258 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15234258 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450750100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38487-86-4 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38487-86-4
Fórmula molecular C7H5ClN2
Peso molecular (g/mol) 152.58
Clave InChI UZHALXIAWJOLLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 2-amino-4-chloro, 5-chloro-2-cyanoaniline, 4-chloro-2-aminobenzonitrile, 4-chloroanthranilonitrile, 2-amino-4-chlorobenzenecarbonitrile, pubchem20756, 2-amino-4-chloroberizonitrile, bidd:gt0102, 2-amino-4-chlorobenzonitrile, 2-amino-4-chloro-benzonitrile
PubChem CID 170059
Nombre IUPAC 2-amino-4-clorobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-chlorobenzonitrile
Punto de fusión 159.0°C to 162.0°C
Cantidad 10 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.58
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-4-chlorobenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.