Learn More
Ácido 2-amino-4-clorobenzoico, TRC
Código de producto. 30313298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313298 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30313298 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60329550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-chlorobenzoic Acid
CAS 89-77-0
Fórmula molecular C7H6ClNO2
Cantidad 50 g
Sinónimo 4-Chloroanthranilic Acid, 2-Amino-4-chlorobenzoic Acid, 4-Chloro-2-aminobenzoic Acid, 4-Chloroanthranilic Acid, NSC 17188
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6ClNO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,9H2,(H,10,11)
SMILES Nc1cc(Cl)ccc1C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-amino-4-clorobenzoico
Peso molecular (g/mol) 171.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0087