Learn More
Ácido 2-amino-4-clorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
5 g
50 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499512 250 g 250 g
11369689 5 g 5 g
11379689 25 g 25 g
11489512 50 g 50 g
11389689 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11499512 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10201.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 89-77-0 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-77-0
Fórmula molecular C7H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 171.58
Número MDL MFCD00007778
Clave InChI JYYLQSCZISREGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-chloro, 4-chloro-2-aminobenzoic acid, anthranilic acid, 4-chloro, 4-chloroanthranil acid, 4-chloro anthranilic acid, 2-carboxy-5-chloroaniline, unii-g55k85r12h, 2-amino-4-chloro-benzoic acid, 2,4-acba
PubChem CID 66646
Nombre IUPAC ácido 2-amino-4-clorobenzoico
SMILES NC1=CC(Cl)=CC=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-chlorobenzoic acid
Punto de fusión ∼232°C (decomposition)
Cantidad 250 g
Beilstein 743349
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.58
Porcentaje de pureza 98%