Learn More
2-amino-4-clorobencenotiol, TRC
Código de producto. 30325648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325648 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30325648 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6043405G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-chlorobenzenethiol
CAS 1004-00-8
Fórmula molecular C6H6ClNS
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Amino-4-chlorothiophenol, 2-Amino-4-cholorobenzenethiol, 4-Chloro-2-aminothiophenol, 5-Chloro-2-mercaptoaniline
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6ClNS/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H,8H2
SMILES Nc1cc(Cl)ccc1S
Nombre IUPAC 2-amino-4-clorobencenotiol
Peso molecular (g/mol) 159.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.9909