Learn More
2-Amino-4-cloro-N-[(1R,2R)-2-(2,4-difluorofenil)-2-hidroxi-1-metil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propil]benzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4-chloro-N-[(1R,2R)-2-(2,4-difluorophenyl)-2-hydroxy-1-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]benzamide |
| CAS | 206350-07-4 |
| Fórmula molecular | C19H18ClF2N5O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | [R-(R*,R*)]-2-Amino-4-chloro-N-[2-(2,4-difluorophenyl)-2-hydroxy-1-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]benzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18ClF2N5O2/c1-11(26-18(28)14-4-2-12(20)6-17(14)23)19(29,8-27-10-24-9-25-27)15-5-3-13(21)7-16(15)22/h2-7,9-11,29H,8,23H2,1H3,(H,26,28)/t11-,19-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](NC(=O)c1ccc(Cl)cc1N)[C@](O)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F |
| Nombre IUPAC | 2-amino-4-cloro-N-[(2R,3R)-3-(2,4-difluorofenil)-3-hidroxi-4-(1,2,4-triazol-1-il)butan-2-il]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 421.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 421.1117 |