Learn More
2-Amino-4-cloro-6-metilpirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine |
| CAS | 5600-21-5 |
| Fórmula molecular | C5 H6 Cl N3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Pyrimidine, 2-amino-4-chloro-6-methyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-6-methyl-2-pyrimidinamine, 2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine, 2-Amino-6-chloro-4-methylpyrimidine, 4-Chloro-6-methylpyrimidin-2-ylamine, AM, AM (nitrification inhibitor), NSC 23661, NSC 7892 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6ClN3/c1-3-2-4(6)9-5(7)8-3/h2H,1H3,(H2,7,8,9) |
| SMILES | Cc1cc(Cl)nc(N)n1 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-6-metilpirimidina-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 143.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.025 |