Learn More
2-Amino-4-cloro-6-metilpirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397036 5 g 5 g
11307046 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397036 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06896.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5600-21-5 | C5H6ClN3 | 143.574 g/mol
2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine is a nitrification inhibitor. It was used to study the influence of chlorine substitution in pyrimidine ring on proton donor ability of amino group in 2-aminopyrimidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-amino-4-cloro-6-metilpirimidina es un inhibidor de nitrificación. Se utilizó para estudiar la influencia de la sustitución de cloro en el anillo de pirimidina en la capacidad de los donantes de protones del grupo amino en la 2-aminopirimidina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5600-21-5
Fórmula molecular C5H6ClN3
Peso molecular (g/mol) 143.574
Número MDL MFCD00006091
Clave InChI NPTGVVKPLWFPPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-chloro-6-methylpyrimidine, am inhibitor, am pesticide, prepn. am, 4-chloro-6-methyl-2-pyrimidinamine, 4-chloro-6-methylpyrimidin-2-ylamine, 2-pyrimidinamine, 4-chloro-6-methyl, am nitrification inhibitor, pyrimidine, 2-amino-4-chloro-6-methyl, 2-amino-6-chloro-4-methylpyrimidine
PubChem CID 21810
ChEBI CHEBI:58960
Nombre IUPAC 4-cloro-6-metilpirimidina-2-amina
SMILES CC1=CC(=NC(=N1)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine
Punto de fusión 181°C to 186°C
Cantidad 5 g
Beilstein 114297
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.58
Porcentaje de pureza 98%