Learn More
2-Amino-4-cloro-6-metoxipirimidina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10758172 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10758172 5 g Frasco de vidrio 5 g
10596641 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10758172 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 347090050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 5734-64-5
Fórmula molecular C5H6ClN3O
Peso molecular (g/mol) 159.57
Número MDL MFCD00233535
Clave InChI VFEYBTFCBZMBAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-chloro-6-methoxypyrimidine, 2-pyrimidinamine, 4-chloro-6-methoxy, 2-amino-6-chloro-4-methoxypyrimidine, pyrimidine, 2-amino-4-chloro-6-methoxy, 2-amino-4-methoxy-6-chloro pyrimidine, 4-chloro-6-methoxy-2-pyrimidinamine, 2-amino-4-chloro-6-methoxylpyrimidine, 2-amino-4-chloro-6-methoxy pyrimidine, 2-amino-4-chloro-6-methoxy-pyrimidine, 4-chloro-6-methoxy-pyrimidin-2-ylamine
PubChem CID 79811
Nombre IUPAC 4-cloro-6-metoxipirimidin-2-amina
SMILES COC1=CC(Cl)=NC(N)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-chloro-6-methoxypyrimidine
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 169°C to 176°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.57
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-4-chloro-6-methoxypyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación