Learn More
2-Amino-4-cloro-6-metoxi-pirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4-chloro-6-methoxy-pyrimidine |
| CAS | 5734-64-5 |
| Fórmula molecular | C5H6ClN3O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-Chloro-6-methoxy-2-pyrimidinamine, (4-Chloro-6-methoxypyrimidin-2-yl)amine, 2-Amino-6-chloro-4-methoxypyrimidine, 4-Chloro-6-methoxy-2-pyrimidinamine, 4-Methoxy-6-chloro-2-aminopyrimidine, NSC 28420 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6ClN3O/c1-10-4-2-3(6)8-5(7)9-4/h2H,1H3,(H2,7,8,9) |
| SMILES | COc1cc(Cl)nc(N)n1 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-6-metoxipirimidin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 159.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.0199 |