Learn More
2-Amino-4-cloro-6-metoxi-pirimidina, TRC
Código de producto. 30316490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
30316490 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30316490 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60324550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-chloro-6-methoxy-pyrimidine
CAS 5734-64-5
Fórmula molecular C5H6ClN3O
Cantidad 50 g
Sinónimo 4-Chloro-6-methoxy-2-pyrimidinamine, (4-Chloro-6-methoxypyrimidin-2-yl)amine, 2-Amino-6-chloro-4-methoxypyrimidine, 4-Chloro-6-methoxy-2-pyrimidinamine, 4-Methoxy-6-chloro-2-aminopyrimidine, NSC 28420
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6ClN3O/c1-10-4-2-3(6)8-5(7)9-4/h2H,1H3,(H2,7,8,9)
SMILES COc1cc(Cl)nc(N)n1
Nombre IUPAC 4-cloro-6-metoxipirimidin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 159.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.0199
Título del producto
Seleccione un problema
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.