Learn More
Ácido 2-amino-4-cloro-5-sulfamoilbenzoico, Mikromol™
Descripción
Ácido 2-amino-4-cloro-5-sulfamoilbenzoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-4-chloro-5-sulfamoylbenzoic acid |
| CAS | 3086-91-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Amino-4-chloro-5-sulfamoylbenzoic acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H7 Cl N2 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Furosemide Imp. C (EP), Furosemide USP Related Compound B, Furosemide USP RC B, 2-Amino-4-chloro-5-sulphamoylbenzoic Acid, Furosemide Related Compound B, Furosemide Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7ClN2O4S/c8-4-2-5(9)3(7(11)12)1-6(4)15(10,13)14/h1-2H,9H2,(H,11,12)(H2,10,13,14) |
| SMILES | Nc1cc(Cl)c(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-4-cloro-5-sulfamoilbenzoico |
| Mostrar más |