Learn More
Ácido 2-amino-4-cloro-5-sulfamoilbenzoico 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313182
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313182 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313182 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10200100AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-chloro-5-sulfamoylbenzoic acid
CAS 3086-91-7
Nombres de analitos o componentes 2-Amino-4-chloro-5-sulfamoylbenzoic acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H7 Cl N2 O4 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Furosemide Imp. C (EP), Furosemide USP Related Compound B, Furosemide USP RC B, 2-Amino-4-chloro-5-sulphamoylbenzoic Acid, Furosemide Related Compound B, Furosemide Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7ClN2O4S/c8-4-2-5(9)3(7(11)12)1-6(4)15(10,13)14/h1-2H,9H2,(H,11,12)(H2,10,13,14)
SMILES Nc1cc(Cl)c(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-4-cloro-5-sulfamoilbenzoico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 250.66
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.9815 g/mol