Learn More
Ácido 2-amino-4-cloro-5-metilbenzenosulfónico, TRC
Código de producto. 30136185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136185 5 g 5 g
30134022 10 g 10 g
17915085 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136185 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA0694955G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-51-7
Fórmula molecular C7 H8 Cl N O3 S
Peso molecular (g/mol) 221.66
Sinónimo 2-Amino-4-chloro-5-methylbenzenesulfonic Acid, 1-Amino-3-chloro-4-methylbenzene-6-sulfonic Acid, 1-Amino-4-methyl-5-chlorobenzene-2-sulfonic Acid, 2-Amino-4-chloro-5-methyl-1-benzenesulfonic Acid, 2-Chloro-4-aminotoluene-5-sulfonic Acid, 2-Chloro-4-toluidine-5-sulfonic Acid, 2-Chloro-p-toluidine-5-sulfonic Acid, 2B Acid, 3-Chloro-4-methylaniline-6-sulfonic Acid, 4-Amino-2-chlorotoluene-5-sulfonic Acid, 4-Amino-6-chlorotoluene-3-sulfonic Acid, 6-Amino-4-chloro-m-toluenesulfonic Acid, Brilliant Toning Red Amine
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-4-cloro-5-metil-benzenosulfónico
SMILES Cc1cc(c(N)cc1Cl)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-chloro-5-methylbenzenesulfonic acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8ClNO3S/c1-4-2-7(13(10,11)12)6(9)3-5(4)8/h2-3H,9H2,1H3,(H,10,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.9913