Learn More
2-Amino-4-cloro-5,6-dimetilpirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410828 5 g 5 g
15420828 250 mg 250 miligramos
15400828 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15410828 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54552.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14394-61-7 | C6H8ClN3 | 157.601 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y etanol.
Notas
Almacenar a – 20 °C. Mantener alejado de la luz y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14394-61-7
Fórmula molecular C6H8ClN3
Peso molecular (g/mol) 157.601
Número MDL MFCD00462111
Clave InChI RRMVDLLCVGZDMH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 248655
Nombre IUPAC 4-cloro-5,6-dimetilpirimidina-2-amina
SMILES CC1=C(N=C(N=C1Cl)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-chloro-5,6-dimethylpyrimidine
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-chloro-5,6-dimethyl-pyrimidin-2-ylamine, 2-amino-4-chloro-5,6-dimethylpyrimidine, 2-pyrimidinamine, 4-chloro-5,6-dimethyl, 2-amino-4-chloro-5,6-dimethyl-pyrimidine, 6-chloro-4,5-dimethylpyrimidine-2-ylamine, 2-pyrimidinamine,4-chloro-5,6-dimethyl
Información de solubilidad Soluble in Chloroform and Ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.6
Porcentaje de pureza 97%